1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916793-1G OR916793-250MG
APOSOR916793-1GEA 3000 DKK
APOSOR916793-1G APOSOR916793-250MG
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₃NO
Molekylvægt: 187.238 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06589824
CAS-nummer: 842971-69-1