Allyl tert-butyl carbonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916774-1G OR916774-25G OR916774-5G
APOSOR916774-1GEA 447 DKK
APOSOR916774-1G APOSOR916774-25G APOSOR916774-5G
Allyl tert-butyl carbonate 98%
Allyl tert-butyl carbonate
Formel: C₈H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658296
CAS-nummer: 70122-89-3