4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR916732-1G OR916732-250MG
APOSOR916732-1GEA 4960 DKK
APOSOR916732-1G APOSOR916732-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole
Formel: C₄H₃Br₂NS
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD17168686
CAS-nummer: 1138333-26-2