Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916717-1G OR916717-5G
APOSOR916717-1GEA 0 DKK
APOSOR916717-1G APOSOR916717-5G
Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate 95%
Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399110
CAS-nummer: 103261-67-2