Boc-d-homoserine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR916500-1G OR916500-25G OR916500-5G
APOSOR916500-1GEA 556 DKK
APOSOR916500-1G APOSOR916500-25G APOSOR916500-5G
Boc-d-homoserine
Boc-d-homoserine
Formel: C₉H₁₇NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12545888
CAS-nummer: 745011-75-0