2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916496-1G OR916496-250MG
APOSOR916496-1GEA 5350 DKK
APOSOR916496-1G APOSOR916496-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₄
Molekylvægt: 168.147 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07626333
CAS-nummer: 51061-83-7