3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR916487-1G OR916487-5G
APOSOR916487-1GEA 226 DKK
APOSOR916487-1G APOSOR916487-5G
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797981
CAS-nummer: 199177-26-9