3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916419-1G OR916419-250MG
APOSOR916419-1GEA 4750 DKK
APOSOR916419-1G APOSOR916419-250MG
3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
3,4'-Dihydroxypropiophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24688528
CAS-nummer: 53170-93-7