1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916413-1G OR916413-5G
APOSOR916413-1GEA 1750 DKK
APOSOR916413-1G APOSOR916413-5G
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole
Formel: C₅H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01721572
CAS-nummer: 7464-68-8