3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9163-1G OR9163-250MG OR9163-50MG OR9163-500MG
APOSOR9163-1GEA 5640 DKK
APOSOR9163-1G APOSOR9163-250MG APOSOR9163-50MG APOSOR9163-500MG
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₄S₂
Smeltepunkt: 93…94 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08271969
CAS-nummer: 103011-38-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III