4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916250-1G OR916250-250MG
APOSOR916250-1GEA 2170 DKK
APOSOR916250-1G APOSOR916250-250MG
4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
4-(Cyclopropyl)thiazole
Formel: C₆H₇NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07390348
CAS-nummer: 433217-34-6