2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916232-1G OR916232-5G
APOSOR916232-1GEA 731 DKK
APOSOR916232-1G APOSOR916232-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formel: C₅H₃ClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08694817
CAS-nummer: 14345-98-3