2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916221-10G OR916221-1G OR916221-5G
APOSOR916221-10GEA 5520 DKK
APOSOR916221-10G APOSOR916221-1G APOSOR916221-5G
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036617
CAS-nummer: 915394-28-4