3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9153-1G OR9153-250MG
APOSOR9153-1GEA 1490 DKK
APOSOR9153-1G APOSOR9153-250MG
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Kogepunkt: 185 °C (0,1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271917
CAS-nummer: 102432-05-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III