1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR915073-1G OR915073-5G
APOSOR915073-1GEA 1810 DKK
APOSOR915073-1G APOSOR915073-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₂₅NOSi
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28515390
CAS-nummer: 90971-76-9