4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914708-1G OR914708-250MG OR914708-5G
APOSOR914708-1GEA 2620 DKK
APOSOR914708-1G APOSOR914708-250MG APOSOR914708-5G
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909541
CAS-nummer: 252562-00-8