1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914601-1G OR914601-250MG
APOSOR914601-1GEA 3390 DKK
APOSOR914601-1G APOSOR914601-250MG
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060824
CAS-nummer: 40702-26-9