1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914495-1G OR914495-5G
APOSOR914495-1GEA 985 DKK
APOSOR914495-1G APOSOR914495-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉BrO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22549330
CAS-nummer: 99769-28-5