ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914467-1G OR914467-5G
APOSOR914467-1GEA 240 DKK
APOSOR914467-1G APOSOR914467-5G
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₇H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093840
CAS-nummer: 14891-10-2