3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-6-methylpyridin-3-ol
OR914335-1G OR914335-250MG
APOSOR914335-1GEA 872 DKK
APOSOR914335-1G APOSOR914335-250MG
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline
Formel: C₆H₆BrNO
Molekylvægt: 188.022 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839298
CAS-nummer: 186593-45-3