2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914313-1G OR914313-5G
APOSOR914313-1GEA 0 DKK
APOSOR914313-1G APOSOR914313-5G
2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-4-picoline
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839265
CAS-nummer: 1003711-35-0