2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914221-1G
OR914221-5G
APOSOR914221-1GEA
1260
DKK
APOSOR914221-1G
APOSOR914221-5G
2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
2-Isopropyl-2H-3-thiazole
Formel:
C₆H₉NS Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02181138 CAS-nummer: 15679-10-4 |