1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914186-1G OR914186-250MG
APOSOR914186-1GEA 5730 DKK
APOSOR914186-1G APOSOR914186-250MG
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Formel: C₁₈H₂₆N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17676397
CAS-nummer: 557056-07-2