1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914123-1G OR914123-5G
APOSOR914123-1GEA 1640 DKK
APOSOR914123-1G APOSOR914123-5G
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Formel: C₁₁H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799565
CAS-nummer: 827-60-1