1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914097-1G OR914097-250MG
APOSOR914097-1GEA 933 DKK
APOSOR914097-1G APOSOR914097-250MG
1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone
Formel: C₆H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697755
CAS-nummer: 121246-90-0