[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914046-100MG OR914046-1G OR914046-250MG
APOSOR914046-100MGEA 218 DKK
APOSOR914046-100MG APOSOR914046-1G APOSOR914046-250MG
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₆H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846603
CAS-nummer: 874-46-4