(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913966-1G OR913966-250MG OR913966-5G
APOSOR913966-1GEA 1910 DKK
APOSOR913966-1G APOSOR913966-250MG APOSOR913966-5G
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one
Formel: C₁₀H₁₁NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436194
CAS-nummer: 219821-18-8