(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913879-1G OR913879-250MG
APOSOR913879-1GEA 6050 DKK
APOSOR913879-1G APOSOR913879-250MG
(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
(S)-2-Benzyl-aziridine
Formel: C₉H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796591
CAS-nummer: 73058-30-7