3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR913835-100MG OR913835-1G OR913835-250MG
APOSOR913835-100MGEA 2130 DKK
APOSOR913835-100MG APOSOR913835-1G APOSOR913835-250MG
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline
Formel: C₈H₁₁NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188510
CAS-nummer: 75259-31-3