(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913789-1G OR913789-250MG
APOSOR913789-1GEA 1270 DKK
APOSOR913789-1G APOSOR913789-250MG
(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09608006
CAS-nummer: 78914-69-9