3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR913648-1G OR913648-5G
APOSOR913648-1GEA 2150 DKK
APOSOR913648-1G APOSOR913648-5G
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Formel: C₇H₇Br₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11647741
CAS-nummer: 41727-70-2