(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913624-1G OR913624-5G
APOSOR913624-1GEA 1310 DKK
APOSOR913624-1G APOSOR913624-5G
(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
(R)-1-N-Benzyl-prolinol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03790915
CAS-nummer: 182076-49-9