(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913532-1G OR913532-250MG
APOSOR913532-1GEA 4860 DKK
APOSOR913532-1G APOSOR913532-250MG
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile
Formel: C₉H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07431460
CAS-nummer: 125418-96-4