5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR913515-1G OR913515-250MG OR913515-5G
APOSOR913515-1GEA 371 DKK
APOSOR913515-1G APOSOR913515-250MG APOSOR913515-5G
5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine 96%
5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11977373
CAS-nummer: 337915-79-4