(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913452-1G OR913452-5G
APOSOR913452-1GEA 458 DKK
APOSOR913452-1G APOSOR913452-5G
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
(2-Formylphenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01157218
CAS-nummer: 125418-83-9