(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913450-1G OR913450-250MG
APOSOR913450-1GEA 5130 DKK
APOSOR913450-1G APOSOR913450-250MG
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14587808
CAS-nummer: 108656-11-7