N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9134-1G OR9134-250MG
APOSOR9134-1GEA 2460 DKK
APOSOR9134-1G APOSOR9134-250MG
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271910
CAS-nummer: 869901-08-6
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III