2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913365-1G OR913365-5G
APOSOR913365-1GEA 1260 DKK
APOSOR913365-1G APOSOR913365-5G
2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
2-Ethylamino-3-nitropyridine
Formel: C₇H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08692122
CAS-nummer: 26820-65-5