5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913346-1G OR913346-250MG
APOSOR913346-1GEA 226 DKK
APOSOR913346-1G APOSOR913346-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437234
CAS-nummer: 31518-14-6