5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913345-1G OR913345-250MG
APOSOR913345-1GEA 2120 DKK
APOSOR913345-1G APOSOR913345-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437233
CAS-nummer: 31518-13-5