Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913340-1G OR913340-250MG
APOSOR913340-1GEA 1140 DKK
APOSOR913340-1G APOSOR913340-250MG
Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Methyl oxindole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08277245
CAS-nummer: 90924-46-2