3-Methyl-4-piperidone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913284-1G OR913284-250MG
APOSOR913284-1GEA 806 DKK
APOSOR913284-1G APOSOR913284-250MG
3-Methyl-4-piperidone 95%
3-Methyl-4-piperidone
Formel: C₆H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787596
CAS-nummer: 5773-58-0