1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913238-1G OR913238-250MG
APOSOR913238-1GEA 915 DKK
APOSOR913238-1G APOSOR913238-250MG
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07437837
CAS-nummer: 51843-24-4