2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913222-1G OR913222-250MG
APOSOR913222-1GEA 806 DKK
APOSOR913222-1G APOSOR913222-250MG
2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
2-Methoxy-3-methylpyridine
Formel: C₇H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367922
CAS-nummer: 19230-59-2