4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913154-1G OR913154-250MG
APOSOR913154-1GEA 5130 DKK
APOSOR913154-1G APOSOR913154-250MG
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
4-Hydroxy-3-methylthiophenol
Formel: C₇H₈OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657554
CAS-nummer: 32281-01-9