2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913085-1G OR913085-250MG
APOSOR913085-1GEA 698 DKK
APOSOR913085-1G APOSOR913085-250MG
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166.177 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664520
CAS-nummer: 109508-62-5