3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3-Methoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
OR913084-1G OR913084-5G
APOSOR913084-1GEA 872 DKK
APOSOR913084-1G APOSOR913084-5G
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formel: C₉H₈O₃·xH₂O
Molekylvægt: 164.16 g/mol (anhy)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664093
CAS-nummer: 1201806-19-0