4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913081-1G OR913081-250MG OR913081-5G
APOSOR913081-1GEA 1970 DKK
APOSOR913081-1G APOSOR913081-250MG APOSOR913081-5G
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664011
CAS-nummer: 203937-50-2