7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR913077-1G OR913077-250MG
APOSOR913077-1GEA 3710 DKK
APOSOR913077-1G APOSOR913077-250MG
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05663994
CAS-nummer: 133841-08-4