N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913071-1G OR913071-25G OR913071-5G
APOSOR913071-1GEA 1090 DKK
APOSOR913071-1G APOSOR913071-25G APOSOR913071-5G
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
N-tert-Butyl-2-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16170799
CAS-nummer: 28458-45-9